2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxybenzene-1,3-diamine dihydrochloride
OR54554-25G OR54554-5G
APOSOR54554-25GEA 513 EUR
APOSOR54554-25G APOSOR54554-5G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formule: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054337
CAS nummer: 614-94-8