Phthalimide potassium salt 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54559-500G OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA 58.4 EUR
APOSOR54559-500G APOSOR54559-100G
Phthalimide potassium salt 97%
Phthalimide potassium salt
Formule: C₈H₄KNO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005887
CAS nummer: 1074-82-4