1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54564-10G OR54564-5G
APOSOR54564-10GEA 161 EUR
APOSOR54564-10G APOSOR54564-5G
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Intermediate in Ribociclib synthesis.
Formule: C₁₄H₂₀N₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849291
CAS nummer: 571189-16-7