Fmoc-Pro-OH 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 95 EUR
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
Fmoc-Pro-OH 98%
Fmoc-Pro-OH
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337.38 g/mol
Smeltpunt: 117…118 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037122
CAS nummer: 71989-31-6