Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5458-1G OR5458-500MG
APOSOR5458-1GEA 33.7 EUR
APOSOR5458-1G APOSOR5458-500MG
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01565859
CAS nummer: 75894-43-8