Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54581-1G OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA 101 EUR
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₅
Smeltpunt: 149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017195
CAS nummer: 24093-81-0