2,3-Diaminophenazine, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DAP, Phenazine-2,3-diyldiamine
OR5459-1G OR5459-25G OR5459-5G
APOSOR5459-1GEA 43.8 EUR
APOSOR5459-1G APOSOR5459-25G APOSOR5459-5G
2,3-Diaminophenazine, Technical Grade
2,3-Diaminophenazine
Formule: C₁₂H₁₀N₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160693
CAS nummer: 655-86-7
EINECS: 211-512-0