(S)-(+)-Mandelic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
APOSOR5460-1KGEA 104 EUR
APOSOR5460-1KG
(S)-(+)-Mandelic acid 97%
(S)-(+)-Mandelic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Smeltpunt: 131…134 °C
Vlampunt: 200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004495
CAS nummer: 17199-29-0