Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
OR54615-25G OR54615-5G OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA 43.8 EUR
APOSOR54615-25G APOSOR54615-5G APOSOR54615-100G
Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Propiolaldehyde diethyl acetal
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 138…139,5 °C
Dichtheid: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009237
CAS nummer: 10160-87-9
UN: 1993
ADR: 3,III