3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54619-500G OR54619-100G OR54619-25G
APOSOR54619-500GEA 208 EUR
APOSOR54619-500G APOSOR54619-100G APOSOR54619-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₇H₂₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017519
CAS nummer: 20170-32-5