(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54621-1G OR54621-5G
APOSOR54621-1GEA 228 EUR
APOSOR54621-1G APOSOR54621-5G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Formule: C₄H₇ClO₂
Kookpunt: 90…92 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067099
CAS nummer: 32653-32-0
UN: 3265
ADR: 8,II