Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulphonate, 5-Sulphoisophthalic acid monosodium salt, Sodium 5-sulphoisophthalate
OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-25GEA 49.8 EUR
APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formule: C₈H₆O₇S
MW: 268.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007495
CAS nummer: 6362-79-4