4-Iodoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 111 EUR
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodoaniline 98%
4-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007848
CAS nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4