5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 321 EUR
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formule: C₈H₄Br₂S₂
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219110
CAS nummer: 4805-22-5