2,4-Dichloropyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR5465-250G
OR5465-100G
OR5465-25G
APOSOR5465-250GEA
103
EUR
APOSOR5465-250G
APOSOR5465-100G
APOSOR5465-25G
2,4-Dichloropyrimidine 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂ Kookpunt: 101 °C/23mmHg Smeltpunt: 57…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006061 CAS nummer: 3934-20-1 EINECS: 223-508-6 |