4-Iodophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 42.4 EUR
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BIO₂
Smeltpunt: 322…326 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319014
CAS nummer: 5122-99-6