1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 46.8 EUR
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Formule: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Kookpunt: 235 °C
Dichtheid: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000976
CAS nummer: 112-26-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III