2-Methyl-5-isopropylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 22 EUR
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044503
CAS nummer: 2051-53-8