2-Aminopyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5470-100G OR5470-25G OR5470-500G
APOSOR5470-100GEA 48.3 EUR
APOSOR5470-100G APOSOR5470-25G APOSOR5470-500G
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Formule: C₄H₅N₃
Smeltpunt: 118…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006137
CAS nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7