Tridecanoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54705-100G OR54705-25G OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA 275 EUR
APOSOR54705-100G APOSOR54705-25G APOSOR54705-5G
Tridecanoic acid 99%
Tridecanoic acid
Formule: C₁₃H₂₆O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00002741
CAS nummer: 638-53-9