3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54707-100G OR54707-25G
APOSOR54707-100GEA 290 EUR
APOSOR54707-100G APOSOR54707-25G
3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 235…240 °C
Smeltpunt: 60…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003352
CAS nummer: 10203-08-4
UN: 3261
ADR: 8,II