2,6-Dibromobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54804-1G OR54804-25G OR54804-5G
APOSOR54804-1GEA 22 EUR
APOSOR54804-1G APOSOR54804-25G APOSOR54804-5G
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
2,6-Dibromobenzoic acid
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234254
CAS nummer: 601-84-3