Maleimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1H-Pyrrole-2,5-dione
OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 101 EUR
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleimide
Maleimide
Formule: C₄H₃NO₂
Kookpunt: 97…103 °C/5mmHg
Smeltpunt: 91…93 °C
Dichtheid: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005494
CAS nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II