4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 24.9 EUR
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 140…142 °C/30mmHg
Smeltpunt: 22…25 °C
Dichtheid: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040849
CAS nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6