trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
OR5492-100G OR5492-500G
APOSOR5492-100GEA 76 EUR
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Kookpunt: 197 °C
Smeltpunt: 68…72 °C
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075174
CAS nummer: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II