5-Azaindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5493-1G OR5493-5G OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA 22 EUR
APOSOR5493-1G APOSOR5493-5G APOSOR5493-25G
5-Azaindole 98%
5-Azaindole
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 132 °C/0,22mmHg
Smeltpunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955936
CAS nummer: 271-34-1