(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5495-100G OR5495-25G
APOSOR5495-100GEA 296 EUR
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O₂·HCl
Smeltpunt: 231…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065497
CAS nummer: 1482-97-9