1-Iodononane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5499-100G OR5499-25G OR5499-500G
APOSOR5499-100GEA 0 EUR
APOSOR5499-100G APOSOR5499-25G APOSOR5499-500G
1-Iodononane
1-Iodononane
Formule: C₉H₁₉I
Kookpunt: 106…108 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001107
CAS nummer: 4282-42-2
EINECS: 224-286-3