2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyrazine
OR55001-1G OR55001-5G
APOSOR55001-1GEA 596 EUR
APOSOR55001-1G APOSOR55001-5G
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine
Formule: C₈H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11898940
CAS nummer: 1176768-41-4