tert-Butyl carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Carbamic acid tert-butyl ester
OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 29.2 EUR
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
tert-Butyl carbamate 98%
tert-Butyl carbamate
Formule: C₅H₁₁NO₂
Smeltpunt: 105…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007962
CAS nummer: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3