Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Bis(1,5-cyclooctadiene)di-mu-methoxydiiridium(I), (1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dimethoxydiiridium
OR55009-1G OR55009-5G OR55009-250MG
APOSOR55009-1GEA 319 EUR
APOSOR55009-1G APOSOR55009-5G APOSOR55009-250MG
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer 97%
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formule: C₁₈H₃₀Ir₂O₂
MW: 662.87 g/mol
Smeltpunt: 154…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08459360
CAS nummer: 12148-71-9