4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5501-5G OR5501-100G OR5501-25G
APOSOR5501-5GEA 22 EUR
APOSOR5501-5G APOSOR5501-100G APOSOR5501-25G
4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798168
CAS nummer: 179321-49-4