Lauric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
OR55016-1KG OR55016-25KG OR55016-5KG
APOSOR55016-1KGEA 66.2 EUR
APOSOR55016-1KG APOSOR55016-25KG APOSOR55016-5KG
Lauric acid 98%
Lauric acid
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Kookpunt: 225 °C/100mmHg
Smeltpunt: 44…46 °C
Dichtheid: 0.883 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 160–165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002736
CAS nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400