2-Chloro-5-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene
OR5503-25G OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA 0 EUR
APOSOR5503-25G APOSOR5503-500G
2-Chloro-5-nitrotoluene
2-Chloro-5-nitrotoluene
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Kookpunt: 94…96 °C/4mmHg
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041430
CAS nummer: 13290-74-9