5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR55035-1G OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA 51.2 EUR
APOSOR55035-1G APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Kookpunt: 167 °C/9,75mmHg
Smeltpunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06408022
CAS nummer: 22934-51-6