1-Chloro-2-naphthol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55036-1G OR55036-25G OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA 22 EUR
APOSOR55036-1G APOSOR55036-25G APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Formule: C₁₀H₇ClO
Kookpunt: 157 °C/15,75mmHg
Smeltpunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00997084
CAS nummer: 633-99-8