N-(1-Naphthyl)formamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55038-25G OR55038-5G
APOSOR55038-25GEA 277 EUR
APOSOR55038-25G APOSOR55038-5G
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
N-(1-Naphthyl)formamide
Formule: C₁₁H₉NO
Kookpunt: 140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086455
CAS nummer: 6330-51-4