4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 65.8 EUR
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313.98 g/mol
Smeltpunt: 140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00667763
CAS nummer: 18511-71-2