6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55042-1G OR55042-250MG
APOSOR55042-1GEA 55.5 EUR
APOSOR55042-1G APOSOR55042-250MG
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈O₃
Smeltpunt: 164…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076587
CAS nummer: 134822-76-7