(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 80.4 EUR
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formule: C₈H₉ClO
Dichtheid: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077692
CAS nummer: 70111-05-6