Citraconic anhydride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 43.8 EUR
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Citraconic anhydride 99%
Citraconic anhydride
Formule: C₅H₄O₃
Kookpunt: 213…215 °C
Smeltpunt: 44475 °C
Dichtheid: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005522
CAS nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III