Tigloyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55081-1G OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA 98.5 EUR
APOSOR55081-1G APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Formule: C₅H₇ClO
Kookpunt: 145 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00800725
CAS nummer: 35660-94-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II