2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
OR55088-100G OR55088-25G
APOSOR55088-100GEA 246 EUR
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formule: C₂₅H₃₃P
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094577
CAS nummer: 251320-86-2