2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 58.6 EUR
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Formule: C₆H₃Cl₂NO₃
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059572
CAS nummer: 38902-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III