6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55104-100MG OR55104-250MG OR55104-1G
APOSOR55104-100MGEA 106 EUR
APOSOR55104-100MG APOSOR55104-250MG APOSOR55104-1G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15071436
CAS nummer: 1021859-29-9