4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 213 EUR
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂I₂
Smeltpunt: 328 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 19053-14-6