(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55131-1G OR55131-5G OR55131-25G OR55131-10G
APOSOR55131-1GEA 0 EUR
APOSOR55131-1G APOSOR55131-5G APOSOR55131-25G APOSOR55131-10G
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Formule: C₁₀H₁₉BO₃
Kookpunt: 50 °C/0,3mmHg
Dichtheid: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09998813
CAS nummer: 1201905-61-4