tert-Butyl cyanoacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 2-cyanoacetate
OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 78.9 EUR
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
tert-Butyl cyanoacetate
tert-Butyl cyanoacetate
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Kookpunt: 67…68 °C
Dichtheid: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001938
CAS nummer: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7