1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55149-1G OR55149-5G OR55149-10G
APOSOR55149-1GEA 32.2 EUR
APOSOR55149-1G APOSOR55149-5G APOSOR55149-10G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₂₄H₆Br₂O₆
Smeltpunt: 360 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870875
CAS nummer: 118129-60-5