4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55157-1G OR55157-5G OR55157-25G
APOSOR55157-1GEA 22 EUR
APOSOR55157-1G APOSOR55157-5G APOSOR55157-25G
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017020
CAS nummer: 2450-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III